Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073143 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10528040
Marca: Fisher Chemical J/4350C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrochloric acid, chlorohydric acid, chloorwaterstof, hydrogen chloride, chlorwasserstoff, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, 6AMP, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Ampoule
Quantità 1 Ampule
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid