Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10590721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10590721
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical J/4330C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, chlorohydric acid, muriatic acid, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, 6AMP, CHEBI:17883, Colorless to Yellow, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
pH lt; 1
Colore Colorless to Yellow
Imballaggio Ampoule
Quantità 1 Ampule
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 0.5M (0.5N) Hydrochloric acid (5M Concentrate for volumetric analysis)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid