Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15653530 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
3 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
2L
3L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15653530
Marca: Honeywell-Fluka 318949500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 1.0 M HCl (1.0N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid Solution
Concentrazione 1.0M
Densità 1.017g/mL at 25°C
Pressione del vapore 190mmHg (25°C)
Quantità 500 mL
Numero UN 1789
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid