Learn More
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073136 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Contenitore in plastica
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
5L
Codice prodotto. 10487830
Marca: Fisher Chemical J/4320/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol