Learn More
Hydrochloric Acid Solution 2M (2N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
2.5L, HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| Pressione del vapore | 14mmHg at 20°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | 11324 |