Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 6M, Honeywell™
Codice prodotto. 15603220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 L
Dimensione della confezione:
25L
Codice prodotto. 15603220
Marca: Honeywell-Fluka 3108725L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 6 M HCl (6N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid Solution
CAS 7647-01-0
Concentrazione 6M
Pressione del vapore 190mmHg (25°C)
Quantità 25 L
Formula molecolare ClH
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numero UN 1789
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol