Learn More
Hydrochloric acid solution, Volumetric, 6 M HCl (6N), Fluka, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Specifica
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| CAS min. % | ≥20.00, ≥75.00 |
| CAS max % | <25.00, <80.00 |
| Densità | 1.1 g/cm3 |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Punto d'infiammabilità | Not applicable |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | ClH |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 6 N Hydrochloric acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid