Learn More
Hydrochloric Acid, TraceSELECT™, 30.0 to 32.0 %, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120474 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 15610880
Marca: Honeywell-Fluka 08256100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
TraceSELECT™, for trace analysis,≥30%
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 42°C
Densità 1.15g/mL at 20°C, 1.2g/mL at 25°C
Imballaggio Plastic Bottle
Pressione del vapore 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1789
Beilstein 1098214
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 36.46g/mol
Percent Purity 30.0 to 32.0 %
Grado TraceSELECT
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.