missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrocortisone buteprate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16405066
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16405066

Marca: Medchem Express HY106673

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is a medium potent, non-halogenated double-ester of hydrocortisone with a favorable benefit/risk ratio for the treatment of inflammatory skin disorders. Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is available as a 0.1% cream or ointment formulation.

Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is a medium potent, non-halogenated double-ester of hydrocortisone with a favorable benefit/risk ratio for the treatment of inflammatory skin disorders. Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is available as a 0.1% cream or ointment formulation.

Specifica

Materiale o nome chimico Hydrocortisone buteprate
CAS 72590-77-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H40O7
Quantità 100 mg
Sinonimo Hydrocortisone probutate HBP
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (511.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(OCC([C@@]1([C@@]2([C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(CC4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)([H])CC1)C)OC(CCC)=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 488.61
Peso formulazione 488.61
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato