missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrocortisone buteprate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Descrizione
Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is a medium potent, non-halogenated double-ester of hydrocortisone with a favorable benefit/risk ratio for the treatment of inflammatory skin disorders. Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is available as a 0.1% cream or ointment formulation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrocortisone buteprate |
| CAS | 72590-77-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H40O7 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Hydrocortisone probutate HBP |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (511.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCC(OCC([C@@]1([C@@]2([C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(CC4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)([H])CC1)C)OC(CCC)=O)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 488.61 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto