Learn More
Hydrocortisone cypionate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440159
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
Codice prodotto. 16440159
Marca: Medchem Express HYU00089
MedChemExpress Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone cypionate
CAS 508-99-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H42O6
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (256.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CCC3CCCC3)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC4=CC5=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])[C@@H](O)C1
Molecular Weight (g/mol) 486.64
Peso formulazione 486.64
Percent Purity 99.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.