Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Hydrodex β-6TBDM |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enantiomer Separation |
| Gamma di temperatura | 230°C to 250°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
| Materiale di impaccamento | Hydrodex β-6TBDM |
| Quantità | 1 Each |