Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Codice prodotto. 12492760 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 12492760
Marca: Macherey-Nagel™ 723383.10
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.1 mm
Stationary Phase Hydrodex β-6TBDM
Da utilizzare con (applicazione) Enantiomer Separation
Gamma di temperatura 230°C to 250°C
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Materiale di impaccamento Hydrodex β-6TBDM
Quantità 1 Each