Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex γ-TBDAc GC Capillary Column
Codice prodotto. 12402770 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12402770
Marca: Macherey-Nagel™ 723387.25
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Hydrodex γ-TBDAc
Da utilizzare con (applicazione) Enantiomer Separation
Gamma di temperatura 220°C to 240°C
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento Hydrodex γ-TBDAc
Quantità 1 Each