Learn More
Hydrogen bromide solution, 33 wt. % in acetic acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15692700 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 L
Dimensione della confezione:
100mL
2L
500mL
Codice prodotto. 15692700
Marca: Honeywell-Fluka 248630100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
33 wt. % in acetic acid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Bromide Solution
Numero UN UN3265
Densità 1.354g/mL at 25°C
IUPAC Name bromane
Peso formulazione 80.91g/mol
Percent Purity 0%
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 11.4mmHg (20°C)
Densità vapore 2.8 (vs air)
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità >65°C (>149°F)