Learn More
Hydrogen chloride, 1M solution in ethyl acetate, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 388701000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7647-01-0 Peso : 0.09000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Hydrochloric acid | |
1M solution in ethyl acetate | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
0.9000g/mL | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
chlorane | |
313 | |
36.45 | |
0.9 | |
−3°C |
Colorless | |
7647-01-0,141-78-6 | |
HCl | |
1 to 1.3M | |
14, 4794 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Plastic bottle | |
100 mL | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen chloride, 1M solution in ethyl acetate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.