Learn More
Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10172854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10172854
Marca: Thermo Scientific Acros 428601000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 5 to 6N solution in 2-propanol
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Concentrazione 5N min.
Densità 0.9090g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.909
Punto d'infiammabilità 11°C
Quantità 100 mL
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Indice di Merck 14, 4794
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.45
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl alcohol, hydrogen chloride