Learn More
Hydrogen chloride, technical, 4 to 6N solution in 2-propanol
Codice prodotto. 15225063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15225063
Marca: Thermo Scientific Acros 450720025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Densità 0.9090g/mL
Punto d'infiammabilità 11°C
Gravità specifica 0.909
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Concentrazione 4 to 6 N
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Solubilità Soluble in water, methanol, ethanol and 2-propanol
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Quantità 2.5 L
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.45
Grado Caratteristiche