Learn More
hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-4258700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10627751
Marca: Thermo Scientific Acros 405010010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26023-84-7
Formula molecolare Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
Numero MDL MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto di fusione 60.0°C
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 1 g
Formula lineare H2PtCl6·xH2O
Informazioni di solubilità (in alcohol) Passes test
Peso formulazione 409.82
Percent Purity ≥37.50% (Pt)
Grado Reagente ACS