Learn More
Hydrogen peroxide, 12% w/v
Codice prodotto. 16534274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 16534274
Marca: Thermo Scientific Acros 464571000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Molecular Weight (g/mol) 34.01
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Punti di ebollizione 100.0°C
Densità 1.0500 g/mL
Quantità 100 mL
Formula molecolare H2O2
Formula lineare H2O2
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 34.01
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.