Learn More
Hydrogen Peroxide, 29-32%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11450632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11450632
Marca: MP Biomedicals 0219405790
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Quantità 500 mL
Intervallo percentuale saggio 29-32%
Formula molecolare H2O2
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
IUPAC Name perossido di idrogeno
Molecular Weight (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Peso formulazione 34.01
Grado Reagente ACS