Learn More
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-213406 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15686804
Marca: Fisher Chemical H325500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide, 30%
Colore Colorless
Punti di ebollizione 108°C
Punto di fusione -33°C
Intervallo percentuale saggio 29.0 to 32.0 %
Densità 1.110g/cm³
Peso formulazione 34
Percent Purity 29.0 to 32.0%
Grado ACS
Identificazione Pass test
Imballaggio Poly Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 0.002 % max.
Pressione del vapore 23mmHg at 30°C
Informazioni di decomposizione Decomposes information: >125°C
pH 3.3
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid