Learn More
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized
Codice prodotto. 10286350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
25mL
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10286350
Marca: Thermo Scientific Acros 202460025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Punti di ebollizione 108.0°C
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Punto di fusione -33.0°C
Nota nome For analysis, Stabilized
Colore Yellow through Brown
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Formula lineare H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Indice di Merck 15, 4835
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 34
Percent Purity 34.5 to 37%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.135
Densità 1.1350g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen peroxide