Learn More
Hydrogen perOxide Solution, purum p.a., ≥35% (RT), Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrogen peroxide solution |
| Numero UN | UN2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Densità | 1.13g/mL at 20°C |
| Peso formulazione | 34.01g/mol |
| Percent Purity | ≥35% (RT) |
| Pressione del vapore | 23.3 mmHg (30°C) |
| Quantità | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide solution