Learn More
Hydrogen perOxide Solution, purum p.a., ≥35% (RT), Honeywell™
Codice prodotto. p-7072287 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15677540
Marca: Honeywell Research Chemicals 95299500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Purum p.a.,≥35% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide solution
Numero UN UN2014
Beilstein 3587191
Densità 1.13g/mL at 20°C
Peso formulazione 34.01g/mol
Percent Purity ≥35% (RT)
Pressione del vapore 23.3 mmHg (30°C)
Quantità 500 mL