Learn More
Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | hydrogen tetrachloroaurate hydrate |
| Punto di fusione | 30.0°C |
| Colore | Yellow to Orange |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 49 to 51% (Au) |
| Formula lineare | HAuCl4·xH2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether |
| Peso formulazione | 339.78 |
| Percent Purity | 99.999% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.