Learn More
Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, ACS, 99.99% (metals basis), Au 49.0% min
Codice prodotto. p-4407505
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11317868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036400.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
It is used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16961-25-4
Formula molecolare AuCl4H
Molecular Weight (g/mol) 339.77
Numero MDL MFCD00149904
InChI Key VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Chloroauric acid
IUPAC Name trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ether.
Peso formulazione 393.83 (339.79 Anhydrous)
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid