Learn More
Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 38.9-40.1%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11384028
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11384028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040431.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used for Isomerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00046178
Sinonimo Nitratoauric acid
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Punto di fusione ∼72°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Decomposes in water; Soluble in HNO3
Peso formulazione 445.99 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 38.9 to 40.1%