Learn More
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Protects against column contamination caused by non-volatile materials, extending the column lifetime.
Specifica
Specifica
| Tipo | GC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2 m |
| Quantità | 1 |