Learn More
Fisherbrand™ Idrometro
Codice prodotto. 11707073
Encompass_Preferred
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0 to 100% NaCl Saturation
0 to 26.5% NaCl Saturation
1000 - 2000 g/l
1400 to 1620 g/L
1600 to 1820 g/L
1720 to 1790 g/L
1800 to 2000 g/L
2000 to 2500 g/L
2500 - 3000 g/l
650 - 1000 g/l
795 to 910 g/L
895 to 1000 g/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707073
Marca: Fisherbrand™ 2539DBQ
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso generico (laboratorio, scuole e formazione, industria)
Intervallo di gravità specifica 650 - 1000 g/l
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.