Learn More
Brannan™ Hydrometer Density 20 °C Shot Loaded Medium Adjustment
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12859197
Click to view available options
Tipo di zavorra:
Steel Shot
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12859197
Marca: Brannan™ 10/320/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Slot loaded density hydrometer for a variety of surface tension ranges.
Specifica
Incrementi 0.002 g/mL
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Densità (sistema metrico) 1.600 to 1.650 g/mL
Materiale Soda Glass
Tipo di zavorra Steel Shot