Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
Codice prodotto. 17806483
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
17 fl. oz.
20.3 fl. oz.
3.4 fl. oz.
34 fl. oz.
8.5 fl. oz.
Altezza (sistema imperiale):
7.3 in.
11 in.
14 in.
15.4 in.
16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17806483
Marca: VEE GEE 210501000L
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
  • The capacity varies depending on the model.
Specifica
Base Type Flat Circular
Capacità (sistema imperiale) 34 fl. oz.
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 40 cm
Tipo Hydrometer Jar
Diametro (sistema metrico) 15 cm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate glass
Monouso Reusable