Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
Codice prodotto. 17816483
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
17 fl. oz.
20.3 fl. oz.
3.4 fl. oz.
34 fl. oz.
8.5 fl. oz.
Altezza (sistema imperiale):
7.3 in.
11 in.
14 in.
15.4 in.
16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816483
Marca: VEE GEE 21050600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
  • The capacity varies depending on the model.
Specifica
Base Type Flat Circular
Capacità (sistema imperiale) 20.3 fl. oz.
Altezza (sistema imperiale) 15.4 in.
Altezza (sistema metrico) 39 cm
Tipo Hydrometer Jar
Diametro (sistema metrico) 10.8 cm
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Borosilicate glass
Monouso Reusable