Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrophobic Phase Separation Papers, Round, MN 617 WA
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Hydrophobic by impregnation with a silicone
- Can be used to separate water from water-immiscible organic solvents via filtration
- Fast filtration, smooth surface
Specifica
Specifica
| Peso base | 85 g/m2 |
| Formato | Disc |
| Velocità di filtraggio | Fast |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separating water from water-immiscible organic solvents |
| Grado | MN 617 WA |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |