Learn More
Contec™ Contec HydroPure
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16605524 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 16605524
Marca: Contec™ FBC16HP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Contec HydroPure is a blend of 6% hydrogen peroxide and purified water.
Efficacious against bacteria, fungi, moulds, yeasts and spores, Contec HydroPure leaves little to no residue and is ideal for use on most surfaces. Contec HydroPure is available in a 1 L trigger spray and 1 L capped container as well as a 5 L capped container. A sterile version for more critical areas is also available. The product is 0.2 μm filtered and filled under Grade A uni-directional flow air and bagged in a Grade B cleanroom.
Provided double bagged, the product is designed for ease of entry into pharmaceutical cleanrooms.
Features & Benefits
  • Hydrogen peroxide breaks down to water and oxygen making it very low residue
  • Filtered to 0.2 microns under Grade A airflow in a Grade B cleanroom ensuring the product is free from contamination and particulates
  • Sporicidal in 15 mins
  • Trigger spray and 'bag in bottle' protected system prevents bottle contents from becoming contaminated during use
  • Trigger spray can be set to jet or spray - large droplet size reduces the risk of inhalation and provides good surface coverage
  • Double bagged in linear tear packaging so each bag is easy to open even when wearing gloves
  • Not classed as corrosive and can be used safely in all areas of the cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Composizione 6% hydrogen peroxide and purified water
Tipo di contenitore con tappo
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: CONTEC STERILE & FILTERED CAPPED HYDROPURE 1L