Learn More
Hydroxy naphthol blue disodium salt, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11432852 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11432852
Marca: MP Biomedicals 0215252980
Identificatori chimici
CAS 165660-27-5
Formula molecolare C20H14N2Na2O11S3
Molecular Weight (g/mol) 600.495
InChI Key LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinonimo `-(2-naphtholazo-3, 6-disulfonic acid)-2-naphthol-4-sulfonic acid trisodium salt, calcium indicator on sodium chloride
PubChem CID 131849366
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy naphthol blue disodium salt
Nota nome For ACS analysis
Peso formulazione 598.5
Colore Black to Blue
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxy Naphthol Blue Disodium Salt, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydroxy napthal bluedisodium salt