Learn More
Hydroxylamine hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. p-3736686 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10442441
Marca: Thermo Scientific Acros 270101000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5470-11-1 | ClH4NO | 69.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5470-11-1
Formula molecolare ClH4NO
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Numero MDL MFCD00051089
InChI Key WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylamine hydrochloride
Punto di fusione 155°C to 158°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Indice di Merck 15, 4867
Informazioni di solubilità Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
Peso formulazione 69.49
Percent Purity ≥99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.