Learn More
Hydroxylapatite, for analysis
Codice prodotto. p-2691602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 10199372
Marca: Thermo Scientific Acros 371260250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-06-5
Formula molecolare Ca5HO13P3
Molecular Weight (g/mol) 502.31
Numero MDL MFCD00010904
InChI Key XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinonimo Calcium phosphate hydroxide
IUPAC Name pentacalcium hydroxide triphosphate
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylapatite
Punto di fusione 1700.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula lineare 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Indice di Merck 15, 3514
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 502.31
Percent Purity 35 to 40% (Ca)
Grado Analytical
Perdita alla combustione 8% max. (800°C)