Learn More
Ansell HyFlex™ 11-132 Anti-Static Lint-Free Polyamide Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture
- Fodera tessile realizzata in filo di poliammide ad elevata elasticità arricchito di rame
- Maglia sottile ed elastica
- La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati
- Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità
- Guanto senza rilascio lanuginoso
- Comfort e destrezza eccellenti
- Proprietà antistatiche, in quanto il materiale finito garantisce alla mano una protezione contro le scariche elettrostatiche
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Struttura | Seamless Knit |
| Colore | Natural |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Size | 6 |
| EN388 Standard | 1131A |
| Stile polso guanto | Knit |
| Serie | 11-132 |