Learn More
Ansell HyFlex™ 11-135 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Fingertips
Descrizione
- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture
- Fodera tessile realizzata in filo continuo di poliammide ad elevata robustezza arricchito di rame
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Rivestimento poliuretanico elastico
- Comfort e destrezza eccellenti
- Proprietà antistatiche, in quanto il materiale finito garantisce alla mano una protezione contro le scariche elettrostatiche
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Struttura | Seamless Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | Gray |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Materiale | Polyamide |
| Product Type | Anti-static Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 113XA |
| Vedi altri risultati |