Learn More
Ansell HyFlex™ 11-135 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Fingertips
Codice prodotto. p-7215054
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16059591
Marca: Ansell 11135060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatico
  • Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture
  • Fodera tessile realizzata in filo continuo di poliammide ad elevata robustezza arricchito di rame
  • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
  • Rivestimento poliuretanico elastico
  • Comfort e destrezza eccellenti
  • Proprietà antistatiche, in quanto il materiale finito garantisce alla mano una protezione contro le scariche elettrostatiche
  • Guanto a basso rilascio lanuginoso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Struttura Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Gray
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Materiale Polyamide
Product Type Anti-static Gloves
Size 6
EN388 Standard 113XA
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Serie 11-135
Yarn Gauge 13