Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17657455
Click to view available options
Size:
Narrow
Wide
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17657455
Marca: Ansell™ 11280160W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves feature a seamless design and options of lengths and widths to ensure an excellent fit for all-day comfort
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology provides best-in-class cut protection and a soft and cool feel to the worker
  • Engineered to perform in combination with any HyFlex cut resistant glove
  • Available in three versions: Extra Wide, Wide, Narrow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Wide
Struttura Knitted
Product Type Sleeve
Materiale HPPE Yarn
Colore Gray
Sterilità Non-sterile
Stile Ambidextrous
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Elastic Upper with Knit Cuff
Tipo di giuntura Seamless
Senza lattice Yes
Modello HyFlex™11-280
Da utilizzare con (applicazione) Glass repair and replacement; Handling metal sheets and panels
Certificazione/Conformità REACH Compliant
Certifications/Compliance (Europe) EN420:2003 + A1:2009; Category ll
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm