Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17667455
Click to view available options
Size:
Narrow
Wide
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17667455
Marca: Ansell™ 11280180N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves feature a seamless design and options of lengths and widths to ensure an excellent fit for all-day comfort
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology provides best-in-class cut protection and a soft and cool feel to the worker
  • Engineered to perform in combination with any HyFlex cut resistant glove
  • Available in three versions: Extra Wide, Wide, Narrow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Size Narrow
Struttura Knitted
Product Type Sleeve
Materiale HPPE Yarn
Colore Gray
Sterilità Non-sterile
Stile Ambidextrous
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Elastic Upper with Knit Cuff
Tipo di giuntura Seamless
Senza lattice Yes
Modello HyFlex™11-280
Da utilizzare con (applicazione) Glass repair and replacement; Handling metal sheets and panels
Certificazione/Conformità REACH Compliant
Certifications/Compliance (Europe) EN420:2003 + A1:2009; Category ll
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.