missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Product Type:
Light-duty Mechanical Protection Gloves
Mechanical Protection Gloves
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture.
- Fodera tessile realizzata in filo di poliammide, con elevata elasticità.
- Polso a maglia elasticizzato.
- La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati.
- Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità.
- Guanto a basso rilascio lanuginoso.
- Comfort e destrezza eccellenti
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nylon |
| Classificazione | Category I |
| Struttura | Seamless Knit |
| Materiale polso | Nylon |
| Descrizione | Comfort and product protection |
| Coating Material | Uncoated |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Grado | Industrial grade |
| Hand | Specific |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto