Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Codice prodotto. 15898737
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Product Type:
Light-duty Mechanical Protection Gloves
Mechanical Protection Gloves
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. Size Product Type unitSize
15898737 8 Mechanical Protection Gloves pezzi 12
15888737 7 Light-duty Mechanical Protection Gloves pezzi 12
15808747 9 Mechanical Protection Gloves pezzi 12
15818747 10 Mechanical Protection Gloves pezzi 12
15828747 11 Mechanical Protection Gloves pezzi 12
5 options
Product Code. 15898737
Brand: Ansell™ 11300080
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Comfort e protezione del prodotto
  • Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture.
  • Fodera tessile realizzata in filo di poliammide, con elevata elasticità.
  • Polso a  maglia elasticizzato.
  • La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati.
  • Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità.
  • Guanto a basso rilascio lanuginoso.
  • Comfort e destrezza eccellenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Materiale parte posteriore Nylon
Chlorinated No
Classificazione Category I
Struttura Seamless Knit
Materiale polso Nylon
Descrizione Comfort and product protection
Coating Material Uncoated
Colore White
Monouso Reusable
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 8
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Mechnical Protection
Sesso Unisex
Colore polso guanto White
Stile polso guanto Knit
Grip Design Smooth
Colore casco Brown
Materiale rivestimento interno Nylon
Rivestimento interno Knit Lining
Modello 11-300
Tipo di imballaggio Polybag/Cardboard Box
Serie Hyflex 11 series
Dimensioni (L x P) 251 x 80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 251 mm
Peso (sistema metrico) 9 g