Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-423 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)
Codice prodotto. 15853670
Click to view available options
:
Misura: 10
Codice prodotto. 15853670
Marca: Ansell™ 11423100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfort e destrezza eccellenti. Guanto senza rilascio lanuginoso
  • Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 13 aghi.
  • Rivestimento palm fit.
  • Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.
  • Senza silicone e senza DMF.
  • Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama.
  • Resistente al calore fino a 100°C.
  • Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore INTERCEPT™ technology yarn
Certificazione/Conformità EN388:2016/4X32B, EN407/X1XXXX
Classificazione Category III
Procedura di pulizia Washing temp 40° C
Area rivestita Palm
Materiale polso Seamless liner with INTERCEPT™ technology yarn
Stile di taglio Knitwrist
Descrizione Excellent comfort and dexterity. Lint free glove
Coating Material Chloroprene
Colore Gray, Yellow
Cut Resistance Rating 5
Monouso Reusable
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Polyamide, Fiberglass, Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Mechanical/Cut Protection Gloves (Medium-duty)
Size 10
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 1.30 mm
Da utilizzare con (applicazione) For fine tactitle handling needing a very good protection against cut.
Colore polso guanto Yellow
Stile polso guanto Knit
Rivestimento interno Seamless Lining
Modello 11-423
Tipo di imballaggio Polybag/Cardboard Box
Valori nominali perforazione 2
Resistente a Impact, vibration
Serie Hyflex 11 series
Valori nominali lacerazione 4
Dimensioni (L x P) 260 x 90 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 260 mm
Peso (sistema metrico) 33 g