Learn More
Ansell Edmont™ Guanti di medio peso in poliuretano grigio HyFlex™ serie 11-435
Codice prodotto. 11746643
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 11746643
Marca: Ansell Edmont™ 11435090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The first cut-resistant level 5 glove on the market made with water-based polyurethane to enhances the dexterity and comfort of the glove.
  • Ultra-strong fibers provide extreme resistance to cuts and burrs
  • Seamless plaited glove for very good fit, dexterity and flexibility
  • Excellent breathability and cool feeling
  • Gray palm coat hides soil and provides long wear, reducing overall replacement costs
  • Anti-static for improved safety in critical areas
  • Silicone-free
  • Oeko-Tex™ 100 approved
  • Ideal for the automotive and chemical industries, machinery and equipment and metal fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Poliuretano
Certificazione/Conformità Standard CATEGORIA II EN 388: 4542, ANSI
Materiale polso Poliuretano
Product Type Guanti di peso intermedio
Size 9
Stile polso guanto Polsino in maglia
Materiale rivestimento interno Dyneema™
Rivestimento interno Dyneema™
Tipo di palmo Palmo rivestito
Quantità 144 paia
Resistente a Estrema resistenza a tagli e bruciature