Learn More
Ansell Edmont™ Guanti di medio peso in poliuretano grigio HyFlex™ serie 11-435
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Ultra-strong fibers provide extreme resistance to cuts and burrs
- Seamless plaited glove for very good fit, dexterity and flexibility
- Excellent breathability and cool feeling
- Gray palm coat hides soil and provides long wear, reducing overall replacement costs
- Anti-static for improved safety in critical areas
- Silicone-free
- Oeko-Tex™ 100 approved
- Ideal for the automotive and chemical industries, machinery and equipment and metal fabrication
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Poliuretano |
| Certificazione/Conformità | Standard CATEGORIA II EN 388: 4542, ANSI |
| Materiale polso | Poliuretano |
| Product Type | Guanti di peso intermedio |
| Size | 10 |
| Stile polso guanto | Polsini in maglia |
| Materiale rivestimento interno | Dyneema™ |
| Rivestimento interno | Dyneema™ |
| Tipo di palmo | Palmo rivestito |
| Quantità | 144 paia |
| Vedi altri risultati |