Learn More
Ansell HyFlex™ 11-500 Medium-Duty Industrial Gloves
Codice prodotto. p-8005290
Click to view available options
Size:
7
8
9
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11746414
Marca: Ansell 11500070
Edge
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Industrial gloves offer comfort and a sure grip. Ideal for dry or slightly oil applications where workers need light cut protection.
  • Ideal for assembly and maintenance operations involving handling of sharp-edged and pointed tools and materials
  • Cut-resistant stretch Kevlar™ liner provides comfortable fit and protection from nuisance nicks and abrasion
  • Black foam nitrile coating on palm and fingertips channels oil away from glove surface
  • Extended cuff for extra cut protection around wrist
  • Yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Struttura Knit
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile Foam
Colore Black, Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard EN 388:3231B, EN 388:3231
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, machinery and equipment, metal fabrication
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon, Lycra™, Aramid Fiber
Serie HyFlex™ 11-500
Lunghezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.8 cm