Learn More
Ansell HyFlex™ 11-528 Cut-Resistant Polyester Spandex Gloves with Intercept Technology™
Codice prodotto. 16069601
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16069601
Marca: Ansell 11528060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione e comfort di lunga durata per mani che lavorano duramente
  • La fodera INTERCEPT senza fibra di vetro migliora la protezione contro il taglio
  • Migliore flessibilità in tutta una serie di movimenti, e tattilità per manipolare parti di piccole dimensioni
  • Prestazioni di presa per una manipolazione sicura in applicazioni da asciutte a leggermente oleose
  • Il rivestimento in schiuma NBR offre livelli elevati di presa e di resistenza all'abrasione (ANSI 4)
  • Senza DMF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Nitrile
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Intercept Technology Yarn
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 6
EN388 Standard 3X32B
Da utilizzare con (applicazione) Automotive Assembly, Metal Fabrication, Mining, and Transportation
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Serie 11-528
Yarn Gauge 18